Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm MS Certified Amber Screw Thread Kits
Produktkod. p-6062396
Stängningsfärg:
Black
Blue
Svart
Septum:
Blue Silicone/PTFE
Bonded Clear PTFE/Clear Silikon
Bonded PTFE/Silicone
Färg (sigill):
Blue
Clear/Clear
Red/White
Förslits:
Nej
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15230399
Brand: Thermo Scientific™ MSCERT500035W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina högkänsliga LC/MS- och GC/MS-applikationer. De är helt lottestade för 15 kritiska parametrar.
Använd certifierade rena injektionsflaskor med låg partikelhalt och låg bakgrund för dina LC/MS-, GC/MS- och kromatografiapplikationer med hög känslighet. Thermo Scientific™ 9 mm bärnstensfärgad glasskruv MS-certifierade flaska Convenience Kits är fullständigt testade med flera metoder för 15 kritiska parametrar. Varje förpackning levereras med ett certifikat om överensstämmelse. Tillverkade av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klart (Typ 1, Klass A) glas, flaskor finns i monterade och omonterade kit. Ett sortiment av 9 mm flaskor med bred öppning och ett urval av förslutningar finns tillgängliga för att passa din applikation.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Färg (sigill) Blue
Beskrivning Convenience Kit, 2mL 9mm SureStop Screw Vial with AVCS Closure
Färg Amber
Material Glass, PTFE, Silicone
Förslits No
Septum Blue Silicone/PTFE
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Typ Unassembled Screw Vial SureStop AVCS Convenience Kit
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Yes
Septastorlek (metrisk) 9 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado