Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PE Snap Ring Seal for 8mm crimp vials, Transparent, Center hole, Assembled septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Röd, Vit, Transparent, White, Transparent
Röd-orange, transparent, Transparent
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Caps are easy to apply and easy to remove
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Snap-It caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
- Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Provide a secure leak-resistant seal
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 4 mm |
| Färg | Röd, Vit, Transparent, White, Transparent |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Snap Cap |