Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Plastic Screw Thread Vials
Produktkod. 15227298
Volym (metrisk):
300 μl
400 μl
2,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Graderad
Nej
Basstil:
Konisk
Platt botten
Sätt in flaskan, dorn
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15227298
Brand: Thermo Scientific™ C400012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
9 mm skruvgängade plastflaskor är tillverkade av GC-testad polypropen. De är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
Ge ett ekonomiskt alternativ till glas för vissa applikationer med Thermo Scientific™ 9 mm plastflaskor med skruvgänga. De är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial. Polypropenflaskor är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer. Där nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför de mer konventionella glasflaskorna. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Bred användning av polypropenflaskor
Kemiskt inert och lämplig för de flesta kromatografiapplikationer.
Kan vara att föredra när nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum
Kemikaliebeständig
Det plastmaterial som väljs vid lagring av flytande prov i vattenhaltiga/organiska blandningar på grund av dess breda kemiska kompatibilitet med alkoholer, acetonitril och andra vanliga HPLC-lösningsmedel
Tål temperaturer från -80 °C till +121 °C
Ett ekonomiskt alternativ till glas
Autosampler-kompatibilitet*
Rekommenderas för de flesta märken av autosamplare
*Se den Thermo Scientific Kolumner och förbrukningsvaror Katalog för autosampler kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nationell Target DP Vials
Diameter (metrisk) öppning 9 mm
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2,0 ml
Volym (metrisk) Rest <170μ L
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 9 mm Target DP Vial
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Graderad
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt