Läs mer
Thermo Scientific™ 9mm Plastic Screw Thread Vials
Beskrivning
9 mm skruvgängade plastflaskor är tillverkade av GC-testad polypropen. De är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
Ge ett ekonomiskt alternativ till glas för vissa applikationer med Thermo Scientific™ 9 mm plastflaskor med skruvgänga. De är tillverkade av högkvalitativt, GC-testat polypropenmaterial. Polypropenflaskor är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer. Där nivåerna av oorganiska joner måste hållas till ett absolut minimum kan användningen av plast föredras framför de mer konventionella glasflaskorna. Välj mellan Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , och Thermo Scientific™ Chromacol™ varumärken.
Chemically inert and suitable for most chromatography applications.
May be preferred when levels of inorganic ions have to be kept to an absolute minimum
Chemically resistant
The plastic material of choice when storing liquid sample in aqueous/organic mixtures due to its wide chemical compatibility with alcohols, acetonitrile and other common HPLC solvents
Tolerates temperatures from -80°C to +121°C
An economical alternative to glass
Autosampler compatibility*
Recommended for most brands of autosamplers
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | National Target DP Vials |
| Diameter (metrisk) öppning | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropylene |
| Volym (metrisk) | 400 μl |
| Infoga typ | Fused Insert |
| Volym (metrisk) Rest | <2 μL |
| Basstil | Konisk |
| Volym (metrisk) Totalt | 400 μL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.