Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, blå, mitthål, monterad septum
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11722438 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått, Beige, Röd-orange
Blått, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Rött, Vitt
Blått, Vitt
Rött, Vitt, Blått
Förslits:
Ja
Nej
Y-cut
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon/PTFE
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11722438 Blått, Röd-orange, Genomskinlig Nej Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
11787567 Blått, Rött, Vitt Nej Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11797567 Blått, Vitt Ja PTFE/Silikon 1 mm Paket med 1000
11863021 Blått, Beige, Röd-orange Nej Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11732438 Rött, Vitt, Blått Nej PTFE/Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11834830 Blått Nej PTFE Virginal 0,2 mm Paket med 1000
11864850 Rött, Vitt, Blått Y-cut Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
16328357 Blått Nej Aluminium 0,06 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11722438
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) Naturgummi/TEF
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Blått, Röd-orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttyp Skruvlock