Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, blå, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Blått, Beige, Röd-orange
Blått, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Rött, Vitt
Blått, Vitt
Rött, Vitt, Blått
Material (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,06 mm
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Eliminering av septum push-through
- Ökad tätningsförmåga
- Förbättrad autosamplerkompatibilitet
- Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
- Enkel att ta på och av med bara ett varv
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kort trådkåpa |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Rött, Vitt, Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Skruvlock |