Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, blå, sluten topp, monterad septum
Produktkod. 10142913 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Blått
Blått
Rött, Vitt, Blått
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
10142913 Blått PTFE Virginal 0,2 mm Paket med 1000
11804850 Rött, Vitt, Blått Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11814850 Beige, Röd-orange, Blått Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10142913
Bra erbjudanden på topprodukter
Använd kampanjkoden 28057
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) PTFE Virginal
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0,2 mm
Produkttyp Skruvlock