Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, bondad, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11777567 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt, Blått
Rött, Vitt, Svart
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Förpackningsstorlek
11777567 Beige, Vitt, Blått Ja Paket med 1000
11767567 Rött, Vitt, Svart Nej Paket med 1000
11707587 Beige, Vitt, Blått Nej Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11777567
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Beige, Vitt, Blått
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Stängningsstorlek 9 mm
För användning med (utrustning) 9 mm skruvgänga injektionsflaskor
Produkttyp Skruvlock