Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, grön, mitthål, monterad septum
Produktkod. 16308357 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Klart
Blått, Vitt, Klart
Klart
Röd-orange, Genomskinlig, Klart
Rött, Vitt, Klart
Förslits:
Ja
Nej
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
16308357 Klart Nej PTFE Virginal 0,2 mm Paket med 1000
11804840 Röd-orange, Genomskinlig, Klart Nej Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
10498704 Beige, Röd-orange, Klart Nej Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11884830 Rött, Vitt, Klart Nej Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11907071 Rött, Vitt, Klart Nej Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11894840 Blått, Vitt, Klart Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16308357
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) PTFE Virginal
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0,2 mm
Produkttyp Skruvlock