Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, magnetisk, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Rött, Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Eliminering av septum push-through
- Ökad tätningsförmåga
- Förbättrad autosamplerkompatibilitet
- Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
- Enkel att ta på och av med bara ett varv
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kort trådkåpa |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Magnetisk och polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Skruvlock |