Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, rosa, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Rosa
Blått, Vitt, Rosa
Röd, Vit, Rosa, White, Pink
Röd-orange, transparent, rosa, Transparent, Pink
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Eliminering av septum push-through
- Ökad tätningsförmåga
- Förbättrad autosamplerkompatibilitet
- Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
- Enkel att ta på och av med bara ett varv
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kort trådkåpa |
| Material (liner) | Rött gummi/PTFE |
| Färg | Beige, Röd-orange, Rosa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Skruvlock |