Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, rosa, mitthål, monterad septum
Produktkod. 13409569 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Rosa
Blått, Vitt, Rosa
Röd-Orange, Genomskinlig, Rosa
Rött, Vitt, Rosa
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
13409569 Blått, Vitt, Rosa Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
12612475 Rött, Vitt, Rosa Silikon/PTFE 1 mm Paket med 100
12616575 Röd-Orange, Genomskinlig, Rosa Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
12626575 Beige, Röd-orange, Rosa Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
13419569 Rött, Vitt, Rosa Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13409569
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blått, Vitt, Rosa
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
För användning med (applikation) GC, HPLC
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Produkttyp Skruvlock