Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, rosa, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Rosa
Blått, Vitt, Rosa
Röd, Vit, Rosa, White, Pink
Röd-orange, transparent, rosa, Transparent, Pink
Material (liner):
Naturgummi/TEF
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Short Thread Cap |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Röd, Vit, Rosa, White, Pink |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Screw Cap |