Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm PP kort gängtätning, genomskinlig, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11824850 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Blått, Vitt, Genomskinlig
Röd-orange, Genomskinlig
Rött, Vitt, Genomskinlig
Vitt, Genomskinlig
Förslits:
Ja
No
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11824850 Beige, Röd-orange, Genomskinlig No Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11804021 Röd-orange, Genomskinlig No Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
12353700 Rött, Vitt, Genomskinlig No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11894011 Blått, Vitt, Genomskinlig Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11835903 Vitt, Genomskinlig No PTFE Virginal 0,2 mm Paket med 1000
11824740 Rött, Vitt, Genomskinlig No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11874850 Blått, Vitt, Genomskinlig Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11824850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Beige, Röd-orange, Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits No
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Produkttyp Skruvlock