Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, gul, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Röd-orange, Gult
Blått, Vitt, Gult
Blått
Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow
Rött, Vitt, Gult
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Elimination of septum push-through
- Increased sealing capability
- Improved autosampler compatibility
- Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
- Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
- Easy-on, easy-off convenience with just one turn
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Short Thread Cap |
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Screw Cap |