Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, gul, mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand ProdukterDescription
- Eliminering av septum push-through
- Ökad tätningsförmåga
- Förbättrad autosamplerkompatibilitet
- Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
- Enkel att ta på och av med bara ett varv
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Kort trådkåpa |
| Material (liner) | Rött gummi/PTFE |
| Diameter (metrisk) öppning | 6 mm |
| Färg | Beige, Röd-orange, Gult |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | No |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Show More |