Läs mer
Fisherbrand™ 9mm PP kort gängtätning, gul, mitthål, monterad septum
Produktkod. 11884840 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Beige, Röd-orange, Gult
Blått, Vitt, Gult
Blått
Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow
Rött, Vitt, Gult
Förslits:
Ja
No
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Rött gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
0,2 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslits Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
11884840 Blått, Vitt, Gult Ja Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
16318357 Blått No PTFE Virginal 0,2 mm -
11844840 Röd-orange, transparent, gul, Transparent, Yellow No Naturgummi/TEF 1 mm Paket med 1000
11854850 Beige, Röd-orange, Gult No Rött gummi/PTFE 1 mm Paket med 1000
11834840 Rött, Vitt, Gult No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
11824840 Rött, Vitt, Gult No Silikon/PTFE 1 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11884840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • Eliminering av septum push-through
  • Ökad tätningsförmåga
  • Förbättrad autosamplerkompatibilitet
  • Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
  • Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
  • Enkel att ta på och av med bara ett varv
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kort trådkåpa
Material (liner) Silikon/PTFE
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Färg Blått, Vitt, Gult
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
För användning med (applikation) GC, HPLC
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Produkttyp Skruvlock