Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. 10145714 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,34 ml
1,85 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10145714
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Top Bonded
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 0,34 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <1μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Basstil Konisk, platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Typ 1:a hydrolytiska klassen
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Ja