Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. 16398357 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,34 ml
1,85 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Markeringspunkt Basstil unitSize
16398357 1,85 ml Bärnsten Nej Platt botten -
10080952 1,85 ml Bärnsten Ja Platt botten Paket med 100
11595894 1,85 ml Klart Nej Platt botten Paket med 100
10145714 0,34 ml Bärnsten Ja Konisk, platt botten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16398357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SureStop
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,85 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Produktlinje SureStop
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm