Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. p-7113986 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,34 ml
1,85 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Basstil:
Konisk, platt botten
Platt botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10080952
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Bärnsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lappad
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,85 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Ja