Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad glasflaska, bred öppning, silaniserad
Produktkod. 11585894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,8 ml
1,85 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Stil:
Inre kon
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Markeringspunkt Förpackningsstorlek Stil
11585894 1,85 ml Nej Paket med 100 -
10670341 1,8 ml Nej Paket med 100 Inre kon
15562310 1,85 ml Ja Paket med 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11585894
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • 9 mm
  • Kort tråd
  • Glas
  • Bred öppning
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Silaniserad
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,85 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Graderad Nej
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <120μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm