Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm TPX Kort gängad plastflaska, bred öppning, platt botten
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Färg | Kristallklart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | TPX |
| Volym (metrisk) | 0.4 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Förpackningstyp | Polyetenpåse |
| Stil | Inre kon |
| Volym (metrisk) Rest | <4μ L |
| Visa mer |