Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad plastflaska, bred öppning, platt botten
Produktkod. 11707597 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,4 ml
0,87 ml
Färg:
Bärnsten
Genomskinlig
Stil:
Innercylinder
Inre kon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Stil Förpackningsstorlek
11707597 0,4 ml Genomskinlig Inre kon -
11851673 0,4 ml Bärnsten Inre kon Paket med 1000
11824940 0,87 ml Genomskinlig Innercylinder Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11707597
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare.
  • Universellt kompatibel på nästan alla autosamplare, vilket gör det möjligt att rationalisera andra 1,5 ml flaskor, som till exempel 11 mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 och 10-425.
  • Flaskor med integrerad Micro-Insert finns i bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro-Vial
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 0,4 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Kort tråd
Förpackningstyp Polyetenpåse
Stil Inre kon
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.25 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 1000
Stängningsstorlek ND9
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm