Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängtätning, transparent, MS-Cap, förtunnat penetrationsområde
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Eliminering av septum push-through
- Ökad tätningsförmåga
- Förbättrad autosamplerkompatibilitet
- Flexibilitet att välja det bästa septumet för ditt instrument och dina applikationer
- Optimerad ergonomi, fin struktur och jämnt fördelade ribbor för överlägsen hantering
- Enkel att ta på och av med bara ett varv
- Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
- Förslutningar har profilen av en krymp- eller snäppförslutning för kompatibilitet med robotiserade autosamplare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kort trådkåpa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Septum | 100 |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Produkttyp | Skruvlock |