Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gänga TPX Flaska med integrerad mikroinsats i glas
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifications
Specifications
| Beskrivning | TopSert |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | TPX |
| Volym (metrisk) | 0.36 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Kort tråd |
| Förpackningstyp | Box av polypropen |
| Stil | Konisk integrerad insats |
| Volym (metrisk) Rest | <1μ L |
| Show More |