Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad injektionsflaska
Produktkod. 12980881 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12980881 Bärnsten Paket med 100
1 options
Produktkod. 12980881
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Bärnsten
  • Lappad
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • PTFE/silikon
  • 1,0 mm tjocklek
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm