Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad injektionsflaska, bred öppning
Produktkod. 11595924 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Genomskinlig
Material (liner):
Beige silikon/vit PTFE
Vit silikon/blå PTFE
Vit silikon/röd PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Material (liner) Förpackningsstorlek
11595924 Blått Beige silikon/vit PTFE Paket med 100
11585924 Blått Vit silikon/blå PTFE Paket med 100
16368367 Genomskinlig Vit silikon/röd PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11595924
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Bärnsten
  • Lappad
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • PTFE/silikon
  • 1,0 mm tjocklek
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Beige silikon/vit PTFE
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm