Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad injektionsflaska, bred öppning
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Genomskinlig |
| Material (liner) | Vit silikon/röd PTFE |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Förslits | Ja |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |