Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, klart glas, 1,5 ml, PP-skruvlock, mitthål, septum av naturgummi/PTFE
Produktkod. 12961251 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Stängningsfärg Förpackningsstorlek
12961251 Nej Blått Paket med 100
12970861 Nej Grön Paket med 100
12970901 Ja Blått Paket med 100
12941251 Nej Genomskinlig Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12961251
Beräknad leverans: 02-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • Lappad
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • Nat.gummi/TEF
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm