Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, genomskinligt glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål, rött gummi/PTFE septum
Produktkod. 12306202 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Material:
Glas
Hydrolytiskt glas (klass I)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Material Förpackningsstorlek
12306202 Nej Glas Paket med 100
11505934 Nej Hydrolytiskt glas (klass I) Paket med 100
15186425 Ja Glas 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12306202
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • RedGummi/PTFE
  • 1,0 mm tjocklek
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm