Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, genomskinligt glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål, rött gummi/PTFE septum
Produktkod. 15186425 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Material:
Glas
Hydrolytiskt glas (klass I)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Material Förpackningsstorlek
15186425 Ja Glas 1 uppsättning
11505934 Nej Hydrolytiskt glas (klass I) Paket med 100
12306202 Nej Glas Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15186425
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • RedGummi/PTFE
  • 1,0 mm tjocklek
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm