Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, genomskinligt glas, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål, rött gummi/PTFE septum
Produktkod. p-7113966 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Material:
Glas
Hydrolytiskt glas (klass I)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 100
Produktkod. 11505934
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • RedGummi/PTFE
  • 1,0 mm tjocklek
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Rött gummi/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Nej