Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad injektionsflaska, PP, klar, 1,5 mL, PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 0,4 ml |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stil | Inre kon |
| Visa mer |