Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kortgängad injektionsflaska, PP, klar, 1,5 mL, PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE-septum
Produktkod. 13459748 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,4 ml
1,85 ml
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förslits Förpackningsstorlek
13459748 1,85 ml Ja 1 paket
12990891 1,85 ml Nej Paket med 100
12910891 0,4 ml Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13459748
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • PP
  • Genomskinlig
  • 1,5 ml
  • Skruvlock
  • Mitthål (6 mm)
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Polypropen
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1,85 ml
Antal per förpackning 100
Basstil Slightly Concave
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm