Läs mer
9N-Trityl Guanine-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9N-Trityl Guanine-13C2,15N |
| CAS | 1329799-77-0 |
| Molekylformel | C2213C2H19N415NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-1,9-dihydro-9-(triphenylmethyl)-6H-purin-6-one-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19N5O/c25-23-27-21-20(22(30)28-23)26-16-29(21)24(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H,(H3,25,27,28,30)/i20+1,21+1,26+1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)[13c]2[15n]cn([13c]2N1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-trityl-3H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.42 |
| Formel vikt | 396.1627 |