Läs mer
(9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9R)-9-(2-Pyridinyl)-6-oxaspiro[4.5]decane-9-acetonitrile |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c17-10-8-15(14-5-1-4-11-18-14)9-12-19-16(13-15)6-2-3-7-16/h1,4-5,11H,2-3,6-9,12-13H2/t15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 256.1576 |