Läs mer
(9S,12R,13S)-Pinellic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9S,12R,13S)-Pinellic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1 |
| Formel vikt | 330.2406 |