Läs mer
(9S,12R,13S)-Pinellinsyra, TRC
Produktkod. 30416504
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416504 5 mg
30410118 10 mg
30411277 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1027355MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102735-58-0
Molekylformel C18H34O5
Molekylvikt (g/mol) 330.47
Synonym (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
IUPAC-namn (E,9S,12R,13S)-9,12,13-trihydroxyoktadek-10-enoinsyra
LEDER CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Formel vikt 330.2406