Läs mer
(9Z,11E)-Methyl Ester 9,11-Octadecadienoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (9Z,11E)-Linoleic acid methyl ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-11H,3-7,12-18H2,1-2H3/b9-8+,11-10- |
| Formel vikt | 294.2559 |