Läs mer
(9Z,11E)-Prodlure, MedChemExpress
Produktkod. 16463538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463538 10 mg
16449966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16463538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101735
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
(9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (9Z,11E)-Prodlure
Fysisk form Liquid
CAS 50767-79-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H28O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate Ferodin SL Litlure A
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (396.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC/C=C/C=C\CCCCCCCCOC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 252.39
Formel vikt 252.39
Procent renhet 98.0%