Läs mer
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-yl Acetate, TRC
Produktkod. 30135404
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135404 50 mg
30137503 250 mg
17983275 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT45008550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31654-77-0
Molekylformel C16 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.39
Synonym 9,12-Tetradecadien-1-ol, acetate, (9E,12Z)- (9CI), 9,12-Tetradecadien-1-ol, acetate, (Z,E)- (8CI)
IUPAC-namn [(9E,12Z)-tetradeca-9,12-dienyl] acetate
LEDER C\C=C/C\C=C\CCCCCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl acetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3-,7-6+
Formel vikt 252.2089
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.