Läs mer
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-yl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl acetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3-,7-6+ |
| Formel vikt | 252.2089 |