missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester |
| CAS | 474302-44-8 |
| Molekylformel | C19H35BrO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35BrO2/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCC[C@H](Br)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (Z,12S)-12-bromooctadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.38 |
| Formel vikt | 374.182 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?