Läs mer
(9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester, TRC
Produktkod. 30484044
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30484044 5 mg
1 options
Produktkod. 30484044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2960105MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (9Z,12S)-Methyl 12-Bromo-9-octadecenoic Acid Ester
CAS 474302-44-8
Molekylformel C19H35BrO2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H35BrO2/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m0/s1
LEDER CCCCCC[C@H](Br)C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl (Z,12S)-12-bromooctadec-9-enoate
Molekylvikt (g/mol) 375.38
Formel vikt 374.182