Läs mer
(9Z,12Z)-9,12-Octadecadien-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linoleyl Alcohol |
| CAS | 506-43-4 |
| Molekylformel | C18 H34 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Linoleyl Alcohol, (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.46 |
| Formel vikt | 266.261 |