Läs mer
(9Z)-9-oktadezen-1-ol, 85%, TRC
Produktkod. 17944845
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944845 50 g
17983095 100 g
17964755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17944845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23593550G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-28-2
Molekylformel C18 H36 O
Molekylvikt (g/mol) 268.48
Synonym Oleyl Alcohol
IUPAC-namn Octadec-9-EN-1-OL
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleyl Alcohol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3
Formel vikt 268.2766