Läs mer
Gilson™ Maintenance Kit for Pipetman™
Manufactured by Gilson™. Gilson™ Maintenance Kit for Pipetman™ are guaranteed to deliver value and assure reliability and precision.
Brand:  Gilson™ F144501
Produktkod. 10133192
  • 1100.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Maintenance kit  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
For Pipetman: P2/P2G
1 Tip-holder, 3 piston seals and 3 O-rings