Läs mer
1-Propanol, HPLC Grade, 99% min, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 022932.K7
Produktkod. 11388207
  • 3395.00 SEK / 4 L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1-Propanol
0.804 g/cm3 at 20°C
15°C (59°F)
Alcohol-like
1.385
4L
1098242
Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
CCCO
60.10
CHEBI:28831
13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
71-23-8
97°C
99% min.
C3H8O
MFCD00002941
1274
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
HPLC
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.