Läs mer
Potassium dichromate, 0.1N Standardized Solution, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 035618.AP
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11405040
  • 320.00 SEK / 500ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Potassium dichromate
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00011367
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
294.182
CHEBI:53444
7778-50-9
Cr2K2O7
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24502
294.18