Läs mer
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
:
Color: White; Dimensions: 27W x 8mmH; Quantity: 150/pk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU |
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Printer Label |
| För användning med (applikation) | Electrical component marking |
| För användning med (utrustning) | BMP™71 |
| Visa mer |